3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52066-1G PC52066-250MG
APOSPC52066-1GEA 584 EUR
APOSPC52066-1G APOSPC52066-250MG
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185594
CAS nummer: 1049729-85-2
UN: 3265
ADR: 8,III