(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520665-1G PC520665-500MG PC520665-250MG
APOSPC520665-1GEA 509 EUR
APOSPC520665-1G APOSPC520665-500MG APOSPC520665-250MG
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₀F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11975307
CAS nummer: 749208-62-6