Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520677-1G PC520677-5G
APOSPC520677-1GEA 305 EUR
APOSPC520677-1G APOSPC520677-5G
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11973735
CAS nummer: 191469-36-0