3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520678-1G PC520678-5G
APOSPC520678-1GEA 809 EUR
APOSPC520678-1G APOSPC520678-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976109
CAS nummer: 1263274-68-5