4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520679-1G PC520679-5G
APOSPC520679-1GEA 124 EUR
APOSPC520679-1G APOSPC520679-5G
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
Formule: C₆H₁₁F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546945
CAS nummer: 1186194-60-4