1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520684-1G PC520684-5G
APOSPC520684-1GEA 352 EUR
APOSPC520684-1G APOSPC520684-5G
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene
Formule: C₉H₉BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547047
CAS nummer: 1186194-40-0