4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520689-1G PC520689-500MG PC520689-5G
APOSPC520689-1GEA 235 EUR
APOSPC520689-1G APOSPC520689-500MG APOSPC520689-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161.124 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185744
CAS nummer: 1214344-10-1