3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520692-1G
PC520692-5G
APOSPC520692-1GEA
33.2
EUR
APOSPC520692-1G
APOSPC520692-5G
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Formule:
C₆H₃BrFNO₂ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD13181633 CAS nummer: 955372-86-8 |