2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520694-1G PC520694-250MG PC520694-500MG
APOSPC520694-1GEA 1160 EUR
APOSPC520694-1G APOSPC520694-250MG APOSPC520694-500MG
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₄H₆F₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13806389
CAS nummer: 1172072-62-6