2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520696-1G PC520696-5G
APOSPC520696-1GEA 270 EUR
APOSPC520696-1G APOSPC520696-5G
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525494
CAS nummer: 1204295-63-5