4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52070-1G PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA 906 EUR
APOSPC52070-1G APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185596
CAS nummer: 1214377-19-1