3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520727-250MG PC520727-500MG
APOSPC520727-250MGEA 282 EUR
APOSPC520727-250MG APOSPC520727-500MG
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610037
CAS nummer: 1227591-86-7