2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC520730-1G PC520730-500MG PC520730-5G
APOSPC520730-1GEA 61.7 EUR
APOSPC520730-1G APOSPC520730-500MG APOSPC520730-5G
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606170
CAS nummer: 1227514-27-3