2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520732-1G PC520732-250MG
APOSPC520732-1GEA 667 EUR
APOSPC520732-1G APOSPC520732-250MG
2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16611126
CAS nummer: 1227594-89-9