1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520733-25G PC520733-50G
APOSPC520733-25GEA 609 EUR
APOSPC520733-25G APOSPC520733-50G
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formule: C₉H₇BrF₄O
MW: 287.049 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619616
CAS nummer: 67033-41-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable