4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520745-250MG PC520745-500MG
APOSPC520745-250MGEA 867 EUR
APOSPC520745-250MG APOSPC520745-500MG
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₉ClFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18917110
CAS nummer: 1224929-82-1