2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520752-10G PC520752-1G PC520752-5G
APOSPC520752-10GEA 1050 EUR
APOSPC520752-10G APOSPC520752-1G APOSPC520752-5G
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₃IN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20492612
CAS nummer: 1065102-88-6