3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520757-1G PC520757-5G
APOSPC520757-1GEA 189 EUR
APOSPC520757-1G APOSPC520757-5G
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride
Formule: C₇H₇FO₃S
MW: 190.192 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21881376
CAS nummer: 882670-26-0