3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520762-1G PC520762-5G
APOSPC520762-1GEA 189 EUR
APOSPC520762-1G APOSPC520762-5G
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208.638 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22192509
CAS nummer: 25300-22-5