1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520767-1G PC520767-500MG
APOSPC520767-1GEA 410 EUR
APOSPC520767-1G APOSPC520767-500MG
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂BrF₅O
MW: 276.986 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22580797
CAS nummer: 866632-64-6