Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dimethyl [2-(perfluorohex-1-yl)ethyl]phosphonate, Dimethyl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
PC52077-1G PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA 351 EUR
APOSPC52077-1G APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Formule: C₁₀H₁₀F₁₃O₃P
MW: 456.138 g/mol
Kookpunt: 55…60 °C (0.03 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28014017
CAS nummer: 61726-44-1