(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520770-10G PC520770-1G PC520770-5G
APOSPC520770-10GEA 855 EUR
APOSPC520770-10G APOSPC520770-1G APOSPC520770-5G
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₅H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22566326
CAS nummer: 1287211-10-2