2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520774-250MG PC520774-500MG
APOSPC520774-250MGEA 422 EUR
APOSPC520774-250MG APOSPC520774-500MG
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇O
MW: 248.098 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22580889
CAS nummer: 1417567-37-3