Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520777-1G PC520777-5G
APOSPC520777-1GEA 247 EUR
APOSPC520777-1G APOSPC520777-5G
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683249
CAS nummer: 55805-23-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable