4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520782-1G PC520782-5G
APOSPC520782-1GEA 270 EUR
APOSPC520782-1G APOSPC520782-5G
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one
Formule: C₇H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24604646
CAS nummer: 240414-09-9