Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520783-1G PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA 189 EUR
APOSPC520783-1G APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Formule: C₆H₄F₂O₄S₂
Smeltpunt: 37…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28346978
CAS nummer: 7552-55-8
UN: 3261
ADR: 8,II