3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520786-250MG PC520786-500MG
APOSPC520786-250MGEA 797 EUR
APOSPC520786-250MG APOSPC520786-500MG
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₈ClF₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29074690
CAS nummer: 1845716-99-5