2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520811-1G PC520811-250MG
APOSPC520811-1GEA 906 EUR
APOSPC520811-1G APOSPC520811-250MG
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09811959
CAS nummer: 384-20-3