Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520812-1G PC520812-250MG PC520812-500MG
APOSPC520812-1GEA 820 EUR
APOSPC520812-1G APOSPC520812-250MG APOSPC520812-500MG
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₄FNO₅S₂
MW: 359.393 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09981086
CAS nummer: 946300-74-9