2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520813-1G PC520813-250MG PC520813-500MG
APOSPC520813-1GEA 586 EUR
APOSPC520813-1G APOSPC520813-250MG APOSPC520813-500MG
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride
Formule: C₉H₁₀FNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226358
CAS nummer: 1177342-31-2