6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520817-1G PC520817-250MG PC520817-500MG
APOSPC520817-1GEA 1070 EUR
APOSPC520817-1G APOSPC520817-250MG APOSPC520817-500MG
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅F₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12094672
CAS nummer: 1153767-25-9