2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520818-1G
PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA
586
EUR
APOSPC520818-1G
APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule:
C₇H₃F₄NO₃ MW: 225.097 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13194450 CAS nummer: 123572-64-5 |