3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520819-250MG PC520819-500MG
APOSPC520819-250MGEA 774 EUR
APOSPC520819-250MG APOSPC520819-500MG
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15526994
CAS nummer: 1093750-93-6