2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520821-250MG PC520821-500MG
APOSPC520821-250MGEA 867 EUR
APOSPC520821-250MG APOSPC520821-500MG
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
Formule: C₄H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17677130
CAS nummer: 1301738-59-9