(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520824-1G PC520824-250MG PC520824-500MG
APOSPC520824-1GEA 504 EUR
APOSPC520824-1G APOSPC520824-250MG APOSPC520824-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one 95%
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₃H₁₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683241
CAS nummer: 1404196-17-3