(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520825-1G PC520825-250MG PC520825-500MG
APOSPC520825-1GEA 679 EUR
APOSPC520825-1G APOSPC520825-250MG APOSPC520825-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₄H₁₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683246
CAS nummer: 1375008-07-3