3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC52084-1G PC52084-5G
APOSPC52084-1GEA 60 EUR
APOSPC52084-1G APOSPC52084-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09744684
CAS nummer: 876384-47-3