4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52086-1G PC52086-5G PC52086-25G
APOSPC52086-1GEA 55.5 EUR
APOSPC52086-1G APOSPC52086-5G APOSPC52086-25G
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₆FNO
Kookpunt: 186 °C
Dichtheid: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03427210
CAS nummer: 351003-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III