4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52088-1G PC52088-250MG PC52088-5G
APOSPC52088-1GEA 409 EUR
APOSPC52088-1G APOSPC52088-250MG APOSPC52088-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₄IO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28897193
CAS nummer: 1935368-66-3
UN: 3265
ADR: 8,III