1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520892-1G
PC520892-500MG
APOSPC520892-1GEA
1350
EUR
APOSPC520892-1G
APOSPC520892-500MG
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane
Formule:
C₃H₄F₃IO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD21303949 CAS nummer: 1032065-38-5 |