2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520896-1G PC520896-500MG
APOSPC520896-1GEA 1110 EUR
APOSPC520896-1G APOSPC520896-500MG
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23382170
CAS nummer: 1204234-95-6