3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520897-1G PC520897-250MG
APOSPC520897-1GEA 113 EUR
APOSPC520897-1G APOSPC520897-250MG
3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
3-Chloro-4,5-difluorophenol
Formule: C₆H₃ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415631
CAS nummer: 1261472-63-2