3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4-(pentafluorosulphanyl)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)aniline
PC5209-250MG PC5209-1G
APOSPC5209-250MGEA 144 EUR
APOSPC5209-250MG APOSPC5209-1G
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₆F₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501041
CAS nummer: 1159512-27-2