4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52097-1G PC52097-25G PC52097-5G
APOSPC52097-1GEA 139 EUR
APOSPC52097-1G APOSPC52097-25G APOSPC52097-5G
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆FN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03840140
CAS nummer: 92822-03-2