2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52102-1G PC52102-5G PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA 263 EUR
APOSPC52102-1G APOSPC52102-5G APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28740116
CAS nummer: 1805109-31-2