3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52103-1G PC52103-250MG PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA 145 EUR
APOSPC52103-1G APOSPC52103-250MG APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Smeltpunt: 56…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22543686
CAS nummer: 1326714-93-5