3-Fluoropropan-1-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52117-100MG PC52117-1G PC52117-250MG
APOSPC52117-100MGEA 191 EUR
APOSPC52117-100MG APOSPC52117-1G APOSPC52117-250MG
3-Fluoropropan-1-amine
3-Fluoropropan-1-amine
Formule: C₃H₈FN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01694865
CAS nummer: 462-41-9
UN: 2733
ADR: 3+8,III