2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52119-1G PC52119-250MG
APOSPC52119-1GEA 409 EUR
APOSPC52119-1G APOSPC52119-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₅F₅O
MW: 212.117 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28986197
CAS nummer: 1935291-66-9