4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52125-1G PC52125-250MG PC52125-5G PC52125-25G
APOSPC52125-1GEA 77.5 EUR
APOSPC52125-1G APOSPC52125-250MG APOSPC52125-5G APOSPC52125-25G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇BrFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28986199
CAS nummer: 1645275-47-3
UN: 3261
ADR: 8,III