2,4-Difluoro-5-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC52128-1G
PC52128-5G
APOSPC52128-1GEA
281
EUR
APOSPC52128-1G
APOSPC52128-5G
2,4-Difluoro-5-iodophenol
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Formule:
C₆H₃F₂IO MW: 255.989 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28986198 CAS nummer: 1935521-44-0 |